Óxido de Zircónio (IV) ≥99.7% (baseado em metais excluindo Hf) (máx. 75ppm Hf)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36319.18
36319.30
36319.18EA
114
EUR
36319.18
36319.30
Óxido de Zircónio (IV) ≥99.7% (baseado em metais excluindo Hf) (máx. 75ppm Hf)
Óxido de Zircónio (IV)
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: ZrO2
Formula Weight: 123.22
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 5.89
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Fórmula:
ZrO₂ Ponto de ebulição: ∼5000 °C Ponto de Fusão: ∼2700 °C Densidade: 5,89 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011310 Número CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |