Print…
Óxido de Zircónio (IV) ≥99% (baseado em metais excluindo Hf) (máx. 2% HfO₂)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
11395.30 11395.A1 11395.A7
11395.30EA 104 EUR
11395.30 11395.A1 11395.A7
Óxido de Zircónio (IV) ≥99% (baseado em metais excluindo Hf) (máx. 2% HfO₂)
Óxido de Zircónio (IV)
Purity: 99+% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 Formula Weight: 123.22 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.89 Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Solubility: Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid. Dissolves on heating in a mixture of 2 parts H2SO4 and 1 part water Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Unstabilized: In production of piezoelectric crystals, in high-frequency induction coils, and in ceramic glazes. Stabilized: For refractory furnace linings, and in crucibles
Fórmula: ZrO₂
Peso Molecular: 123.22 g/mol
Ponto de ebulição: ∼5000 °C
Ponto de Fusão: ∼2700 °C
Densidade: 5.89
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180