Print…
Óxido de Zircónio (IV) 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
190520010 190522500
ACRO190520010EA 195 EUR
ACRO190520010 ACRO190522500
Óxido de Zircónio (IV) 98.5%
Óxido de Zircónio (IV)
Fórmula: ZrO₂
Peso Molecular: 123.22 g/mol
Ponto de ebulição: 4300
Ponto de Fusão: 2700 °C
Densidade: 5.6 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2)