Tetrafluoreto de Zirconio ≥99% baixo em háfnio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7783-64-4
Molecular Formula: F4Zr
Formula Weight: 167.21
Physical Form: Powder
Density: 4.43
Refractive Index: 1.59
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 600° subl.
Merck Reference: 14,10175
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011307
Fórmula:
F₄Zr Ponto de Fusão: 600 °C (sublimação) Densidade: 4,43 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011307 Número CAS: 7783-64-4 EINECS: 232-018-1 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10175 |