Print…
Tetrafluoreto de Zirconio 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
299790250 299791000
ACRO299790250EA 79.4 EUR
ACRO299790250 ACRO299791000
Tetrafluoreto de Zirconio 99.5%
Tetrafluoreto de Zirconio
Fórmula: F₄Zr
Ponto de ebulição: 905 °C
Ponto de Fusão: 640 °C
Densidade: 4,43 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011307
Número CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10308
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %