Cloreto de Hafnio (iV) ≥98% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 2,7% Zr)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11834.14
11834.22
11834.88
11834.14EA
81.4
EUR
11834.14
11834.22
11834.88
Cloreto de Hafnio (iV) ≥98% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 2,7% Zr)
Cloreto de Hafnio (iV)
Purity: 98+%
CAS No.: 13499-05-3
Molecular Formula: Cl4Hf
Formula Weight: 320.30
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Irritating
Melting Point: 320° subl.
Merck Reference: 14,4588
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011034
Fórmula:
Cl₄Hf Ponto de Fusão: 320 °C (sublimação) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011034 Número CAS: 13499-05-3 EINECS: 236-826-5 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4588 |