Print…
Tetracloreto de zircónio, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 43.7 EUR
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Tetracloreto de zircónio, anidro 98%
Tetracloreto de zircónio
Fórmula: Cl₄Zr
Ponto de ebulição: 3577 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 437 °C (sublimação)
Densidade: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011306
Número CAS: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm