Mercury(II) telluride ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Mercurous telluride
36666.04
36666.09
36666.04EA
155
EUR
36666.04
36666.09
Mercury(II) telluride ≥99.999% (baseado em metais)
Mercury(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-90-5
Molecular Formula: HgTe
Formula Weight: 328.19
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 8.63
Appearance: Gray to black
Odour: Odourless
Melting Point: 673°
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00016133
Fórmula:
HgTe Peso Molecular: 328.19 g/mol Ponto de Fusão: 673 °C Densidade: 8.63 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016133 Número CAS: 12068-90-5 EINECS: 235-108-9 UN: 2025 ADR: 6.1 II |