Cadmium(II) telluride ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1306-25-8
Molecular Formula: CdTe
Formula Weight: 240.00
Physical Form: Polycrystalline Lump
Density: 6.20
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1041°
Merck Reference: 14,1629
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00015998
Fórmula:
CdTe Ponto de Fusão: 1041 °C Densidade: 6,20 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015998 Número CAS: 1306-25-8 EINECS: 215-149-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1629 |