Print…
Seleneto de Zinco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc (II) selenide
10999.09 10999.18 10999.30
10999.09EA 86.4 EUR
10999.09 10999.18 10999.30
Seleneto de Zinco ≥99.999% (baseado em metais)
Seleneto de Zinco
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: Powder Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Fórmula: SeZn
Peso Molecular: 144.35 g/mol
Ponto de Fusão: >1100 °C
Densidade: 5.42
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011296
Número CAS: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,10156