Mercury selenide ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
22878.04
22878.09
22878.04EA
120
EUR
22878.04
22878.09
Mercury selenide ≥99.9% (baseado nos metais)
Mercury selenide
Purity: 99.9%
CAS No.: 20601-83-6
Molecular Formula: HgSe
Formula Weight: 279.55
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 8.21
Appearance: Gray
Odour: Odourless
Melting Point: subl.
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00049743
Fórmula:
HgSe Ponto de Fusão: (sublimação) Densidade: 8,21 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049743 Número CAS: 20601-83-6 EINECS: 243-910-5 UN: 2025 ADR: 6.1,II |