Mercury selenide ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12832.03
12832.06
12832.03EA
93.4
EUR
12832.03
12832.06
Mercury selenide ≥99.999% (baseado em metais)
Mercury selenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 20601-83-6
Molecular Formula: HgSe
Formula Weight: 279.55
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 8.21
Appearance: Gray
Odour: Odourless
Melting Point: subl.
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00049743
Fórmula:
HgSe Peso Molecular: 279.55 g/mol Ponto de Fusão: 998 (sublimação) Densidade: 8.21 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049743 Número CAS: 20601-83-6 EINECS: 243-910-5 UN: 2025 ADR: 6.1 II |