Seleneto de Cádmio ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cadmium (II) selenide
36323.06
36323.14
36323.22
36323.06EA
75.9
EUR
36323.06
36323.14
36323.22
Seleneto de Cádmio ≥99.995% (baseado em metais)
Seleneto de Cádmio
Purity: 99.995%
CAS No.: 1306-24-7
Molecular Formula: CdSe
Formula Weight: 191.36
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 5.81
Appearance: Brown-red to black
Odour: Odourless
Melting Point:
Vacuum deposition
Fórmula:
CdSe Ponto de Fusão: >1350 °C Densidade: 5,81 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010917 Número CAS: 1306-24-7 EINECS: 215-148-3 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1626 |