Print…
Óxido de zinco ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
29211.298EA 100 EUR
29211.298 29211.460
Óxido de zinco ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Óxido de zinco
Fórmula: ZnO
Peso Molecular: 81.39 g/mol
Ponto de Fusão: 1975 °C
Densidade: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
ALCANCE: 01-2119463881-32
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in diluted HCl Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 15 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm