Print…
Óxido de zinco Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
1.08849.0500EA 58.4 EUR
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
Óxido de zinco Reag. Ph. Eur., ACS reagente analítico, Supelco®
Óxido de zinco
Fórmula: ZnO
Peso Molecular: 81.39 g/mol
Densidade: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
ALCANCE: 01-2119463881-32
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1975 °C
Molar Mass 81.37 g/mol
Bulk Density 200 - 700 kg/m3
Density 5.61 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)