Print…
Óxido de zinco pesado 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16188.0B A16188.0I
A16188.0BEA 73.8 EUR
A16188.0B A16188.0I
Óxido de zinco pesado 98%
Óxido de zinco
Purity: 98% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Fórmula: ZnO
Ponto de Fusão: 1975 °C
Densidade: 5,606
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147