Óxido de zinco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
87812.18
87812.30
87812.18EA
38.8
EUR
87812.18
87812.30
Óxido de zinco ≥99.99% (baseado em metais)
Óxido de zinco
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Fórmula:
ZnO Ponto de Fusão: 1975 °C Densidade: 5,606 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011300 Número CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III ALCANCE: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |