Óxido de zinco 99 Metals basis, powder_nano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
44533.09
44533.18
44533.09EA
143
EUR
44533.09
44533.18
Óxido de zinco 99 Metals basis, powder_nano
Óxido de zinco
Purity: 99%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: 20-30nm APS Powder
Density: 5.606
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Fórmula:
ZnO Peso Molecular: 81.39 g/mol Densidade: 5.606 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011300 Número CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9 III ALCANCE: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |