Print…
Óxido de zinco ≥99.9995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
12855.14 12855.22
12855.14EA 178 EUR
12855.14 12855.22
Óxido de zinco ≥99.9995% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de zinco
Purity: 99.9995% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: Powder Density: 5.606 Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Fórmula: ZnO
Ponto de Fusão: 1975 °C
Densidade: 5,606
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147