Print…
Óxido de zinco ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
422740010 422740051 422741000 422745000
ACRO422740010EA 84.5 EUR
ACRO422740010 ACRO422740051 ACRO422741000 ACRO422745000
Óxido de zinco ACS
Óxido de zinco
Fórmula: ZnO
Ponto de Fusão: 1975 °C
Densidade: 5,6 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Alkalinity passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute H2SO4)