Print…
Óxido de zinco 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
315790250 315791000
ACRO315790250EA 133 EUR
ACRO315790250 ACRO315791000
Óxido de zinco 99.999% (baseado em traços de metais)
Óxido de zinco
Fórmula: ZnO
Ponto de Fusão: 1975 °C
Densidade: 5,6 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %