Copper(I) telluride ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13140.06
13140.14
13140.06EA
85.7
EUR
13140.06
13140.14
Copper(I) telluride ≥99.5% (baseado nos metais)
Copper(I) telluride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12019-52-2
Molecular Formula: Cu2Te
Formula Weight: 254.68
Physical Form: 3mm & down Pieces
Density: 7.27
Refractive Index: 1.45
Appearance: Blue-black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049727
Fórmula:
Cu₂Te Ponto de Fusão: 1125 °C Densidade: 7,27 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049727 Número CAS: 12019-52-2 EINECS: 234-646-1 |