Copper selenide ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Copper(II) selenide
17901.06
17901.14
17901.06EA
80.7
EUR
17901.06
17901.14
Copper selenide ≥99.5% (baseado em metais)
Copper selenide
Purity: 99.5%
CAS No.: 1317-41-5
Molecular Formula: CuSe
Formula Weight: 142.50
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 6.0-6.6
Melting Point: 550° dec.
Solubility: Soluble in HCl with H2Se evolution, in H2SO4 with SO2 evolution. Oxidized to CuSeO3 by HNO3
Merck Reference: 14,2651
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016058
In semiconductors, as catalyst in Kjeldahl digestion
Fórmula:
CuSe Peso Molecular: 142.51 g/mol Ponto de Fusão: 550 °C (decomposição) Densidade: 6.0…6.6 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016058 Número CAS: 1317-41-5 EINECS: 215-272-8 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2651 |