Silver perrhenate ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44480.03
44480.06
44480.03EA
87.4
EUR
44480.03
44480.06
Silver perrhenate ≥99.99% (baseado nos metais)
Silver perrhenate
Purity: 99.99%
CAS No.: 20654-56-2
Molecular Formula: AgO4Re
Formula Weight: 358.10
Physical Form: Powder
Density: 7.05
Appearance: White
Melting Point: 430°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014144
Fórmula:
AgO₄Re Ponto de Fusão: 430 °C Densidade: 7,05 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014144 Número CAS: 7784-00-1 EINECS: 232-042-2 UN: 1479 ADR: 5.1,II |