Print…
Óxido de di-prata, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
MQ300
1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 175 EUR
1.19208.0025 1.19208.0100
Óxido de di-prata, Supelco®
Óxido de di-prata
Fórmula: Ag₂O
Peso Molecular: 231.74 g/mol
Ponto de Fusão: 800…830 °C
Densidade: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003404
Número CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 3085
ADR: 5.1 (8)
Merck Index: 12,08665
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)