Óxido de di-prata 99,99 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
42577.03
42577.06
42577.14
42577.49
42577.03EA
36.3
EUR
42577.03
42577.06
42577.14
42577.49
Óxido de di-prata 99,99 Metals basis
Óxido de di-prata
Purity: 99.99%
CAS No.: 20667-12-3
Molecular Formula: Ag2O
Formula Weight: 231.74
Physical Form: Powder
Density: 7.2
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,8521
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003404
Fórmula:
Ag₂O Peso Molecular: 231.74 g/mol Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição) Densidade: 7.2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003404 Número CAS: 20667-12-3 EINECS: 243-957-1 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,8521 |