Óxido de di-prata ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 20667-12-3
Molecular Formula: Ag2O
Formula Weight: 231.74
Physical Form: Powder
Density: 7.2
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,8521
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003404
Polishing glass, Colouring glass yellow, catalyst, purifying drinking water, lab reagent
Fórmula:
Ag₂O Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição) Densidade: 7,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003404 Número CAS: 20667-12-3 EINECS: 243-957-1 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8521 |