Print…
Óxido de di-prata 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
205800100 205800500 205802500
ACRO205800100EA 101 EUR
ACRO205800100 ACRO205800500 ACRO205802500
Óxido de di-prata 99+%
Óxido de di-prata
Fórmula: Ag₂O
Ponto de Fusão: 800…830 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003404
Número CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,I
Merck Index: 12,08665
Encomendar
Appearance Black Powder
Elemental Analysis ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm