Print…
Nitrato de prata 99,8-100,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
21572.188EA 461 EUR
21572.188 21572.235 21572.133 21572.292
Nitrato de prata 99,8-100,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Peso Molecular: 169.87 g/mol
Ponto de ebulição: 444
Ponto de Fusão: 210
Densidade: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
ALCANCE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Encomendar
Assay 99.8 - 100.5 %
Clarity of solution Passes test ACS
Free acid Passes test ACS
Identification (Ag) Passes test Ph.Eur.
Identification (NO3) Passes test Ph.Eur.
Solution in water Passes test
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Acidity or alkalinity Passes test Ph.Eur.
Aluminium, lead, copper and bismuth Passes test Ph.Eur.
Foreign salts ≤ 0.3 %
Insolubility in water ≤ 50 ppm
Not precipitated by HCl (as SO4) ≤ 100 ppm
Cl (Chloride) ≤ 5 ppm
SO4 (Sulphate) ≤ 20 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Cu (Copper) ≤ 2 ppm
Fe (Iron) ≤ 2 ppm
K (Potassium) ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 5 ppm
Mn (Manganese) ≤ 5 ppm
Ni (Nickel) ≤ 5 ppm
Pb (Lead) ≤ 10 ppm
Zn (Zinc) ≤ 1 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS Passes test
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable