Print…
Nitrato de prata ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
21570.136EA 160 EUR
21570.136 21570.182 21570.238 21570.295
Nitrato de prata ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Ponto de ebulição: 444 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Not precipitated by HCl (as SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm