Print…
Nitrato de prata, cristalizado Ph. Eur., BP, USP, extra puro, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.01510.0050 1.01510.0250 1.01510.1000
1.01510.0050EA 478 EUR
1.01510.0050 1.01510.0250 1.01510.1000
Nitrato de prata, cristalizado Ph. Eur., BP, USP, extra puro, SAFC®
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Ponto de ebulição: 444 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM