Print…
Nitrato de prata ≥99%, grade proteomic
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
M122-100GEA 909 EUR
M122-100G M122-500G
Nitrato de prata ≥99%, grade proteomic
Nitrato de prata
A coloração da proteína após separação por eletroforese. Também é usado para determinar íons cloreto em solução.
Fórmula: AgNO₃
Peso Molecular: 169.87 g/mol
Ponto de ebulição: 444 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210 °C
Densidade: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
ALCANCE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Chloride <0.0005%
Clarity of Solution Pass
Copper ≤0.0002%
Free Acid Test Pass
Iron ≤0.0002%
Lead ≤0.001%
Purity > = 99,0%
Substances not Precipitated by HCl <0.01%
Sulphate ≤0.002%