Nitrato de prata ≥99.995% (baseado em metais) Ag ≥ 63%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
43087.22
43087.14
43087.06
43087.22EA
465
EUR
43087.22
43087.14
43087.06
Nitrato de prata ≥99.995% (baseado em metais) Ag ≥ 63%, Premion®
Nitrato de prata
Purity: 99.995%
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Crystalline
Density: 4.352
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 212°
Merck Reference: 14,8518
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003414
Fórmula:
AgNO₃ Peso Molecular: 169.87 g/mol Ponto de ebulição: 444 Ponto de Fusão: 212 °C Densidade: 4.352 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003414 Número CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1479 ADR: 5.1 I ALCANCE: 01-2119513705-43 Merck Index: 14,8518 |