Print…
Nitrato de prata ≥99.9995% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
10858.06 10858.14 10858.22
10858.06EA 75.6 EUR
10858.06 10858.14 10858.22
Nitrato de prata ≥99.9995% (baseado em metais), Premion®
Nitrato de prata
Purity: 99.9995% CAS No.: 7761-88-8 Molecular Formula: AgNO3 Formula Weight: 169.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.352 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 212° Merck Reference: 14,8518 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003414
Fórmula: AgNO₃
Peso Molecular: 169.87 g/mol
Ponto de ebulição: 444
Ponto de Fusão: 212 °C
Densidade: 4.352
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1479
ADR: 5.1 I
ALCANCE: 01-2119513705-43
Merck Index: 14,8518
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM