Cloreto de prata, ultra seco ≥99.997% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampulado sob árgon
35715.03
35715.06
35715.03EA
209
EUR
35715.03
35715.06
Cloreto de prata, ultra seco ≥99.997% (baseado em metais)
Cloreto de prata
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Fórmula:
AgCl Peso Molecular: 143.32 g/mol Ponto de ebulição: 1550 °C Ponto de Fusão: 455 Densidade: 5.56 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003399 Número CAS: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8509 |