Cloreto de prata 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
211270100
211270500
211272500
ACRO211270100EA
83.3
EUR
ACRO211270100
ACRO211270500
ACRO211272500
Cloreto de prata 99+%, extra puro
Cloreto de prata
Fórmula:
AgCl Ponto de ebulição: 1550 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 455 °C Densidade: 5,56 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003399 Número CAS: 7783-90-6 EINECS: 232-033-3 UN: 1759 ADR: 8,III Merck Index: 13,08582 |
Appearance | White to pink-beige to grey Powder |
Titration | ≥99.0 % |
Copper (Cu) | ≤4 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |