Brometo de prata ≥99.998% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Argentous bromide
12110.06
12110.14
12110.22
12110.06EA
128
EUR
12110.06
12110.14
12110.22
Brometo de prata ≥99.998% (baseado em metais), Premion®
Brometo de prata
Purity: 99.998%
CAS No.: 7785-23-1
Molecular Formula: AgBr
Formula Weight: 187.78
Physical Form: Crystalline
Density: 6.47
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 432°
Merck Reference: 14,8506
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003398
Fórmula:
AgBr Peso Molecular: 187.77 g/mol Ponto de ebulição: 1300 Ponto de Fusão: 432 Densidade: 6.47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003398 Número CAS: 7785-23-1 EINECS: 232-076-8 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8506 |