Brometo de prata ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7785-23-1
Molecular Formula: AgBr
Formula Weight: 187.78
Physical Form: Powder
Density: 6.47
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 432°
Solubility: Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol and acids. Partially soluble in ammonia
Merck Reference: 14,8506
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003398
Fórmula:
AgBr Ponto de ebulição: 1300 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 432 °C Densidade: 6,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003398 Número CAS: 7785-23-1 EINECS: 232-076-8 ADR: 9,III Merck Index: 14,8506 |