Oxido de Praseodímio (III,IV) ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44594.30
44594.A1
44594.30EA
151
EUR
44594.30
44594.A1
Oxido de Praseodímio (III,IV) ≥99% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Oxido de Praseodímio (III,IV)
Purity: 99%
CAS No.: 12037-29-5
Molecular Formula: Pr6O11
Formula Weight: 1021.43
Physical Form: Powder
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00011178
Fórmula:
O₁₁Pr₆ Peso Molecular: 1021.44 g/mol Ponto de Fusão: 2500 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011178 Número CAS: 12037-29-5 EINECS: 234-857-9 |