Print…
Oxido de Praseodímio (III,IV) ≥99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11234.14 11234.22 11234.A1
11234.14EA 119 EUR
11234.14 11234.22 11234.A1
Oxido de Praseodímio (III,IV) ≥99.5%
Oxido de Praseodímio (III,IV)
Purity: 99.5% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Fórmula: O₁₁Pr₆
Peso Molecular: 1021.44 g/mol
Ponto de Fusão: 2500 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011178
Número CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9