Print…
Óxido de lântanio (III), Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12220.0100 1.12220.0500
1.12220.0100EA 133 EUR
1.12220.0100 1.12220.0500
Óxido de lântanio (III), Supelco®
Óxido de Lântanio (III)
Fórmula: La₂O₃
Ponto de ebulição: 4200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2315 °C
Densidade: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011071
Número CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Encomendar
Melting Point 2315 °C
Molar Mass 325.82 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 4200 °C
Density 6.51 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)