Óxido de lântanio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11272.22
11272.36
11272.22EA
66.3
EUR
11272.22
11272.36
Óxido de lântanio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de Lântanio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
Fórmula:
La₂O₃ Ponto de ebulição: 4200 °C Ponto de Fusão: 2307 °C Densidade: 6,51 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011071 Número CAS: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Merck Index: 14,5363 |