Print…
Óxido de lântanio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO) para absorção atômica (máx. 0,001% Ca)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11266.30 11266.A1 11266.18
11266.30EA 385 EUR
11266.30 11266.A1 11266.18
Óxido de lântanio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO) para absorção atômica (máx. 0,001% Ca)
Óxido de Lântanio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 1312-81-8 Molecular Formula: La2O3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.51 Melting Point: 2307° Boiling Point: 4200° Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00011071
Fórmula: La₂O₃
Peso Molecular: 325.81 g/mol
Ponto de ebulição: 4200 °C
Ponto de Fusão: 2307 °C
Densidade: 6.51
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011071
Número CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Merck Index: 14,5363