Print…
Óxido de lântanio (III) 91%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
413021000 413022500
ACRO413021000EA 73.4 EUR
ACRO413021000 ACRO413022500
Óxido de lântanio (III) 91%
Óxido de Lântanio (III)
Fórmula: La₂O₃
Ponto de ebulição: 4200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2315 °C
Densidade: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011071
Número CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Encomendar
Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %