Print…
Óxido de lântanio (III) 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
199162500 199160010
ACRO199162500EA 143 EUR
ACRO199162500 ACRO199160010
Óxido de lântanio (III) 99.9% (baseado em traços de metais)
Óxido de Lântanio (III)
Fórmula: La₂O₃
Peso Molecular: 325.81 g/mol
Ponto de ebulição: 4200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2315 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011071
Número CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm