Print…
Óxido de lântanio (III) 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
193291000 193290010 193295000
ACRO193291000EA 143 EUR
ACRO193291000 ACRO193290010 ACRO193295000
Óxido de lântanio (III) 99.99% (baseado em traços de metais)
Óxido de Lântanio (III)
Fórmula: La₂O₃
Ponto de ebulição: 4200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2315 °C
Densidade: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011071
Número CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Encomendar
Appearance White Powder
Assay ≥99.94 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤2.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤10 ppm