Print…
Lanthanum nitride ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
39342.06 39342.14
39342.06EA 201 EUR
39342.06 39342.14
Lanthanum nitride ≥99.9%
Lanthanum nitride
Purity: 99.9% CAS No.: 25764-10-7 Molecular Formula: LaN Formula Weight: 152.91 Physical Form: -60 Mesh Powder
Fórmula: LaN
Peso Molecular: 152.91 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049962
Número CAS: 25764-10-7
EINECS: 247-245-1