Print…
Praseodymium triiodide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Ampulado sob árgon
39385.03 39385.06
39385.03EA 156 EUR
39385.03 39385.06
Praseodymium triiodide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Praseodymium triiodide
Purity: 99.9+% CAS No.: 13813-23-5 Molecular Formula: I3Pr Formula Weight: 521.62 Physical Form: Crystalline/Needles, Ampouled under argon Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic MDL No.: MFCD00049513
Fórmula: I₃Pr
Peso Molecular: 521.62 g/mol
Ponto de Fusão: 737 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049513
Número CAS: 13813-23-5
EINECS: 237-466-1