Print…
Lanthanum(III) iodide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Lanthanum triiodide
Ampulado sob árgon
35801.03 35801.06
35801.03EA 119 EUR
35801.03 35801.06
Lanthanum(III) iodide, ultra seco ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) iodide
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-22-4 Molecular Formula: LaI3 Formula Weight: 519.62 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049470
Fórmula: I₃La
Peso Molecular: 519.62 g/mol
Ponto de Fusão: 772 °C
Densidade: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049470
Número CAS: 13813-22-4
EINECS: 237-465-6