Praseodymium trifluoride, anidro ≥99.9895% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11241.09
11241.18
11241.09EA
176
EUR
11241.09
11241.18
Praseodymium trifluoride, anidro ≥99.9895% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Praseodymium trifluoride
Purity: 99.9895%
CAS No.: 13709-46-1
Molecular Formula: F3Pr
Formula Weight: 197.90
Physical Form: Powder
Density: 6.2
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 1395°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016287
Fórmula:
F₃Pr Peso Molecular: 197.9 g/mol Ponto de Fusão: 1395 Densidade: 6.2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016287 Número CAS: 13709-46-1 EINECS: 237-254-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III |